α-Naphtholphthalein
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 596-01-0 Molecular Formula: C28H18O4 Formula Weight: 418.45 Physical Form: Powder Appearance: Pale brown Melting Point: 238-240° MDL No.: MFCD00036202
Indicator in 0.1% or 0.04% alcohol solution
Synonyme: 3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
- CAS Nummer:596-01-0
- Formel:C₂₈H₁₈O₄
- MDL-Nummer:MFCD00036202
- Molekulargewicht:418.45 g/mol
- Merck-Index:14,6389
- Schmelzender Platingehalt:238…240 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:209-875-5
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:5 g



