α-Naphtholphthalein
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 596-01-0 Molecular Formula: C28H18O4 Formula Weight: 418.45 Physical Form: Powder Appearance: Pale brown Melting Point: 238-240° MDL No.: MFCD00036202
Indicator in 0.1% or 0.04% alcohol solution
Synonyme: 3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
- CAS Nummer:596-01-0
- Formel:C₂₈H₁₈O₄
- MDL-Nummer:MFCD00036202
- Molekulargewicht:418.45 g/mol
- Merck-Index:14,6389
- Schmelzender Platingehalt:238…240 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:209-875-5
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



