Becher, niedrige Form
100 ml, 65 mm, 55 mm
Katalognr. 213-1811
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, mit Ausguss.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Exzellente Beständigkeit gegen Hitze
- Glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen
Ideal für ätzende Materialien. Robust und langlebig.
Documents
RSGA070.002_TDS_EN
Datasheet
Technische Daten
- Ext.Ø:55 mm
- Kapazität:100 ml
- Höhe:65 mm
- Seq:01