Bechergläser, niedrige Form
3000 ml, , 201 mm, 158 mm, 500 ml
Katalognr. 213-1644
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, hochgradig durchscheinend
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis zu 121 °C (bis 20 Minuten), Dauergebrauch bei 100 °C
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut lesbarer blauer Graduierung.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056.
Bestellinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Ext.Ø:158 mm
- Graduierungsintervall:500 ml
- Kapazität:3000 ml
- Höhe:201 mm
- Seq:08