Bechergläser, niedrige Form
2000 ml, , 183 mm, 132 mm, 50 ml
Katalognr. 213-1643
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, hochgradig durchscheinend
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis zu 121 °C (bis 20 Minuten), Dauergebrauch bei 100 °C
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut lesbarer blauer Graduierung.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056.
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Technische Daten
- Ext.Ø:132 mm
- Graduierungsintervall:50 ml
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:183 mm
- Seq:07
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..