Bechergläser, niedrige Form
1000 ml, , 147 mm, 109 mm, 20 ml
Catalog # 213-1636
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, hochgradig durchscheinend
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis zu 121 °C (bis 20 Minuten), Dauergebrauch bei 100 °C
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut lesbarer blauer Graduierung.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056.
Ordering information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Ext.Ø:109 mm
- Graduierungsintervall:20 ml
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:147 mm
- Seq:06