Bechergläser, niedrige Form
100 ml, , 72 mm, 51 mm, 5 ml
Katalognr. 213-1633
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, hochgradig durchscheinend
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis zu 121 °C (bis 20 Minuten), Dauergebrauch bei 100 °C
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut lesbarer blauer Graduierung.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056.
Bestellinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Ext.Ø:51 mm
- Graduierungsintervall:5 ml
- Kapazität:100 ml
- Höhe:72 mm
- Seq:03