Probenröhrchen
5 ml, 74,2 mm, 11,8 mm, , , , , graduiert, 10,3 mm
Anbieter: DELTALAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Polypropylen (PP), ultraklar.
- Temperaturbeständig von 0 bis 120 °C (kurzzeitig bis 130 °C)
- Zentrifugierbar bis zu 15000×g
- Autoklavierbar
Präzise geformte Reagenz- und Probenröhrchen für vielfältige Anwendungen. Mit rundem oder flachem Boden. Unsteril. Graduiert.
Lieferinformationen:
Dokumente
Technische Daten
- Ext.Ø:11,8 mm
- Ø int.:10,3 mm
- Ausführung:graduiert
- Kapazität:5 ml
- Länge:74,2 mm
- Seq:03