Probenröhrchen
3 ml, 54,3 mm, 11,6 mm, , , , , nicht graduiert, 9,9 mm
Katalognr. 212-3320
Anbieter: DELTALAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Polypropylen (PP), ultraklar.
- Temperaturbeständig von 0 bis 120 °C (kurzzeitig bis 130 °C)
- Zentrifugierbar bis zu 15000×g
- Autoklavierbar
Präzise geformte Reagenz- und Probenröhrchen für vielfältige Anwendungen. Mit rundem oder flachem Boden. Unsteril. Graduiert.
:
Technische Daten
- Ext.Ø:11,6 mm
- Ø int.:9,9 mm
- Ausführung:nicht graduiert
- Kapazität:3 ml
- Länge:54,3 mm
- Seq:01