Stühle, Vinyl
Runder Sitz mit verstärktem Untergestell aus Chrome, 590 - 830 mm, Rollen, Nylon, +, Verchromte Säule mit Gasfeder, höhenverstellbar
Katalognr. 132-7810
Anbieter: Kango
Direkt zu
Product Details & Documents
Stühle, Hocker und Semi-Stehhocker, mit hoch dichter Schaumfüllung und Vinylbezug.
- Sitz ist umgeben von einer Kantenschutzleiste
- Ergonomisch geformter Sitz mit rutschfester Oberfläche
- Erhältlich mit Laufrollen oder Gleitern
- Kann auch mit einem Fußring ausgerüstet werden
- Säule mit Gasfeder und Stoßdämpfer, höhenverstellbar
- Untergestell mit 5 Auslegern, abriebfest, verstärkt
Hocker
Kompakt, polyvalent, leicht zu desinfizieren und leicht verstellbar
Runde Sitze
Durchmesser des Sitzes: 300 mm
Dokumente
Stools, Vinyl Classic
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Bezeichnung:Runder Sitz mit verstärktem Untergestell aus Chrome
- Höhe:590 - 830 mm
- Seq:39
- Fußform:Rollen, Nylon
- Fußring:+
- Mit:Verchromte Säule mit Gasfeder, höhenverstellbar