Pufferlösungen
2,00, ±0.01, 25 °C, 500 mL
- VE:500 mL
- Referenztemperatur:25 °C
- pH Genauigkeit:±0.01
- pH-Wert:2,00
- Cat. No.:40447.AP
- Aussehen:Colourless
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00146252