AuftragsverfolgungKontakt
Pufferlösungen
Pufferlösungen
7,00, ±0.01, 25 °C, 4 L
Catalog # 40439.K7
Pufferlösungen
Catalog # 40439.K7
CAS Number:  
Pufferlösungen
Pufferlösungen
7,00, ±0.01, 25 °C, 4 L
CAS Number:  
Price
SFr. 156.00
Log in for availability
1 * 4 L
Specifications
Specifications
  • VE:
    4 L
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±0.01
  • pH-Wert:
    7,00
  • Cat. No.:
    40439.K7
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00146252
Specifications