Pufferlösungen
7,00, ±0.01, 25 °C, 1 L
Dokumente
msds_ALFA038712 msds_ALFA038714 msds_ALFA040439 msds_ALFA040447 msds_ALFA042416
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
- VE:1 L
- Referenztemperatur:25 °C
- pH Genauigkeit:±0.01
- pH-Wert:7,00
- Cat. No.:40439.K2
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00146252