AuftragsverfolgungKontakt
Measuring scoops, PP | Avantor
Measuring scoops, PP
500 ml, 315 mm, 110 mm, Weiß
Katalognr. 116-1151
Anbieter:   SEMADENI
Measuring scoops, PP
Katalognr. 116-1151
Anbieter:  SEMADENI
Measuring scoops, PP
Measuring scoops, PP
500 ml, 315 mm, 110 mm, Weiß
Preis
SFr. 12.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, white. Shatterproof measuring scoops with good chemical resistance.
  • With flat, bevelled end and reinforced handle
  • Heat resistant up to 130 °C, sterilisable
  • Volume is visible on the handle of each scoop
The scoops are also food contact approved and can therefore be used for food manufacturing or processing applications.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
  • Breite:
    110 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Farbe:
    Weiß
  • Länge:
    315 mm
  • Seq:
    08