Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Berufsschuhe, Clogs, Rubber | Avantor
Berufsschuhe, Clogs, Rubber
45, Weiß
Katalognr. 114-2664
Anbieter:   Abeba
Berufsschuhe, Clogs, Rubber
Katalognr. 114-2664
Anbieter:  Abeba
Berufsschuhe, Clogs, Rubber
Berufsschuhe, Clogs, Rubber
45, Weiß
Preis
SFr. 92.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents
Antistatische Clogs mit Obermaterial aus Glattleder, einem feststehenden, verstellbaren Fersenriemen, und einer Gummilaufsohle mit Kreuz-/Kreis-Profil, die beständig gegen Säuren, Laugen (Reinigungsmittel) und Kraftstoff ist.
  • Lederfutter
  • PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste Spezial-Laufsohle aus Gummi
  • Sanitized® behandelt, um Gerüche und Bakterien zu reduzieren
  • Verstellbarer Ristbereich
Für den Einsatz in Küchen und in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Farbe: Weiß oder Blau
Zertifizierung: EN ISO 20347:2012; OB, SRC.
Dokumente
Technische Daten
  • Schuhgröße:
    45
  • Farbe:
    Weiß
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.