Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Berufsschuhe, Clogs, Rubber
Berufsschuhe, Clogs, Rubber
38, Weiß
Katalognr. 114-2657
Anbieter:   Abeba
Berufsschuhe, Clogs, Rubber
Katalognr. 114-2657
Anbieter:  Abeba
Berufsschuhe, Clogs, Rubber
Berufsschuhe, Clogs, Rubber
38, Weiß
Preis
SFr. 92.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents
Antistatische Clogs mit Obermaterial aus Glattleder, einem feststehenden, verstellbaren Fersenriemen, und einer Gummilaufsohle mit Kreuz-/Kreis-Profil, die beständig gegen Säuren, Laugen (Reinigungsmittel) und Kraftstoff ist.
  • Lederfutter
  • PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste Spezial-Laufsohle aus Gummi
  • Sanitized® behandelt, um Gerüche und Bakterien zu reduzieren
  • Verstellbarer Ristbereich
Für den Einsatz in Küchen und in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Farbe: Weiß oder Blau
Certifications: EN ISO 20347:2012; OB, SRC.
Documents
Technische Daten
  • Schuhgröße:
    38
  • Farbe:
    Weiß