AuftragsverfolgungKontakt
Natriumdihydrogenphosphat ≥96%
Natriumdihydrogenphosphat ≥96%
Glass bottle for solids, 250 g
Natriumdihydrogenphosphat ≥96%
Katalognr. 40145.30
CAS Nummer:  7558-80-7
Natriumdihydrogenphosphat ≥96%
Natriumdihydrogenphosphat ≥96%
Glass bottle for solids, 250 g
CAS Nummer:  7558-80-7
Preis
70.60 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Purity: 96% CAS No.: 7558-80-7 Molecular Formula: H2NaO4P Formula Weight: 119.98 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Solubility: Freely soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,8660 MDL No.: MFCD00003527
Synonyme:  Sodium dihydrogenphosphate (granular), Sodium dihydrogen orthophosphate, Monobasic Sodium Phosphate, Sodium phosphate monobasic
  • CAS Nummer:7558-80-7
  • Formel:NaH₂PO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00003527
  • Molekulargewicht:119.98 g/mol
  • Merck-Index:14,8660
  • Schmelzender Platingehalt:∼650 °C
  • Dichte:0,9996 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-449-2
  • ERREICHEN:01-2119489796-13
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g