AuftragsverfolgungKontakt
Koffein ≥99,7%
Koffein ≥99,7%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Catalog # 39214.36
Irritant
Koffein ≥99,7%
Catalog # 39214.36
CAS Number:  58-08-2
Koffein ≥99,7%
Koffein ≥99,7%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Number:  58-08-2
Price
SFr. 506.00
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99.7% CAS No.: 58-08-2 Molecular Formula: C8H10N4O2 Formula Weight: 194.19 Physical Form: Powder Density: 1.230 Appearance: White Melting Point: 234-236° Boiling Point: 178° subl. Beilstein Reference: 17705 Merck Reference: 14,1636 UN No.: 1544 MDL No.: MFCD00005758
Synonyms:  3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
  • CAS Number:58-08-2
  • Formula:C₈H₁₀N₄O₂
  • MDL Number:MFCD00005758
  • Molecular Weight:194.19 g/mol
  • Merck Index:14,1636
  • Boiling Pt:178 °C (Subl.)
  • Melting Pt:234…236 °C
  • Density:1,230
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:200-362-1
  • UN:1544
  • ADR:6.1,III
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g