Koffein ≥99,7%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Purity: 99.7% CAS No.: 58-08-2 Molecular Formula: C8H10N4O2 Formula Weight: 194.19 Physical Form: Powder Density: 1.230 Appearance: White Melting Point: 234-236° Boiling Point: 178° subl. Beilstein Reference: 17705 Merck Reference: 14,1636 UN No.: 1544 MDL No.: MFCD00005758
Synonyme: 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
- CAS Nummer:58-08-2
- Formel:C₈H₁₀N₄O₂
- MDL-Nummer:MFCD00005758
- Molekulargewicht:194.19 g/mol
- Merck-Index:14,1636
- Siedepunkt:178 °C (Subl.)
- Schmelzender Platingehalt:234…236 °C
- Dichte:1,230
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-362-1
- UN:1544
- ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g