AuftragsverfolgungKontakt
Koffein ≥99,7%
Koffein ≥99,7%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
  39214.14
Koffein ≥99,7%
  39214.14
 :  58-08-2
Koffein ≥99,7%
Koffein ≥99,7%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
 :  58-08-2
SFr. 70.60
1 * 25 g
Purity: 99.7% CAS No.: 58-08-2 Molecular Formula: C8H10N4O2 Formula Weight: 194.19 Physical Form: Powder Density: 1.230 Appearance: White Melting Point: 234-236° Boiling Point: 178° subl. Beilstein Reference: 17705 Merck Reference: 14,1636 UN No.: 1544 MDL No.: MFCD00005758
 :  3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
  •  :58-08-2
  •  :C₈H₁₀N₄O₂
  •  :MFCD00005758
  •  :194.19 g/mol
  •  :14,1636
  •  :178 °C (Subl.)
  •  :234…236 °C
  •  :1,230
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-362-1
  •  :1544
  •  :6.1,III
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g