Iodmonochlorid
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 7790-99-0 Molecular Formula: ClI Formula Weight: 162.36 Physical Form: Crystalline/Liquid Density: 3.1822 Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: Dark red/black Odour: Pungent Melting Point: 25-27° Boiling Point: 96-98° Solubility: Soluble in water, alcohol, ether, carbon disulfide Beilstein Reference: 3902972 Merck Reference: 14,5017 UN No.: 1792 MDL No.: MFCD00011354
Synonyme: Iodochloride
- CAS Nummer:7790-99-0
- Formel:ClI
- MDL-Nummer:MFCD00011354
- Molekulargewicht:162.36 g/mol
- Merck-Index:14,5017
- Siedepunkt:96…98 °C
- Schmelzender Platingehalt:25…27 °C
- Dichte:3,1822
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-236-7
- UN:1792
- ADR:8,II
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



