Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Natriumborhydrid ≥98% | Avantor

Natriumborhydrid ≥98%

Glass bottle for solids, 500 g
Katalognr. 38788.36
Entzündlich
Giftig
Ätzend
Natriumborhydrid ≥98%
Katalognr. 38788.36
CAS Nummer:  16940-66-2
Natriumborhydrid ≥98%
Natriumborhydrid ≥98%

Glass bottle for solids, 500 g

CAS Nummer:  16940-66-2
Preis
SFr. 462.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 16940-66-2 Molecular Formula: NaBH4 Formula Weight: 37.83 Physical Form: 6.35mm dia x 12.7mm Caplets Density: 1.074 Appearance: White Odour: Weak Melting Point: 400° dec. Merck Reference: 14,8592 UN No.: 1426 MDL No.: MFCD00003518

Synonyme:  Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
  • CAS Nummer:16940-66-2
  • Formel:NaBH₄
  • MDL-Nummer:MFCD00003518
  • Molekulargewicht:37.83 g/mol
  • Merck-Index:14,8592
  • Schmelzender Platingehalt:400 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,074
  • Blitz Pt:69 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:241-004-4
  • UN:1426
  • ADR:4.3,I

Dokumente

Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..