AuftragsverfolgungKontakt
Pufferlösungen
4,01, ±0.01, 25 °C, 500 mL
  38714.AP
Pufferlösungen
  38714.AP
 :  
Pufferlösungen
Pufferlösungen
4,01, ±0.01, 25 °C, 500 mL
 :  
SFr. 58.40
1 * 500 mL
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±0.01
  • pH-Wert:
    4,01
  • Cat. No.:
    38714.AP
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00146206