AuftragsverfolgungKontakt
Pufferlösungen | Avantor
Pufferlösungen
7,00, ±0.01, 25 °C, 500 mL
Pufferlösungen
Katalognr. 38712.AP
CAS Nummer:  
Pufferlösungen
Pufferlösungen
7,00, ±0.01, 25 °C, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 58.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±0.01
  • pH-Wert:
    7,00
  • Cat. No.:
    38712.AP
  • Odour/scent:
    Odourless
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00146206