AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions, Specpure® | Avantor
pH buffer solutions, Specpure®
7,00, ±0,01, Phosphat, Grün, 25 °C, Glass bottle, 4 L
pH buffer solutions, Specpure®
Katalognr. 38711.K7
CAS Nummer:  
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
7,00, ±0,01, Phosphat, Grün, 25 °C, Glass bottle, 4 L
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 166.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 L
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle
  • pH-Puffertyp:
    Phosphat
  • VE:
    4 L
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Farbe:
    Grün
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • pH-Wert:
    7,00
Technische Daten