pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Carbonat, Farblos, 25 °C, Glasflasche, 1 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- pH-Puffertyp:Carbonat
- VE:1 L
- Referenztemperatur:25 °C
- Farbe:Farblos
- pH Genauigkeit:±0,01
- pH-Wert:10,00