AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Carbonat, Farblos, 25 °C, Glasflasche, 500 mL
Catalog # 38710.AP
pH buffer solutions, Specpure®
Catalog # 38710.AP
CAS Number:  
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Carbonat, Farblos, 25 °C, Glasflasche, 500 mL
CAS Number:  
Price
SFr. 60.40
Log in for availability
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • pH-Puffertyp:
    Carbonat
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Farbe:
    Farblos
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • pH-Wert:
    10,00