AuftragsverfolgungKontakt
Infrared optical windows
Infrared optical windows
Crystal optic rectangle, polished both sides, Potassium bromide, 38,5 × 19,5 mm, 4 mm
Infrared optical windows
Katalognr. 38469.KT
Infrared optical windows
Infrared optical windows
Crystal optic rectangle, polished both sides, Potassium bromide, 38,5 × 19,5 mm, 4 mm
Preis
SFr. 173.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These optical crystal windows are ideal for infrared spectroscopy.
  • Disc or rectangular
  • Polished or unpolished
A polishing kit is available for those who wish to polish their windows.
Technische Daten
  • Fenstermaterial:
    Potassium bromide
  • Bezeichnung:
    Crystal optic rectangle, polished both sides
  • Abmessungen:
    38,5 × 19,5 mm
  • Seq:
    66
  • Stärke:
    4 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 39798.KT
    Crystal polishing kit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’160.00