Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Infrared optical windows

Crystal optic disc, polished both sides, Calcium fluoride, 22 mm, 4 mm
Katalognr. 38429.KT
Infrared optical windows
Katalognr. 38429.KT
Infrared optical windows
Infrared optical windows

Crystal optic disc, polished both sides, Calcium fluoride, 22 mm, 4 mm

Preis
SFr. 402.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These optical crystal windows are ideal for infrared spectroscopy.

  • Disc or rectangular
  • Polished or unpolished

A polishing kit is available for those who wish to polish their windows.

Technische Daten
  • Fenstermaterial:
    Calcium fluoride
  • Bezeichnung:
    Crystal optic disc, polished both sides
  • Abmessungen:
    22 mm
  • Seq:
    47
  • Stärke:
    4 mm
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 39798.KT
    Crystal polishing kit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 160.00 SFr.