AuftragsverfolgungKontakt
Infrared optical windows
Crystal optic disc, polished both sides, Calcium fluoride, 13 mm, 2 mm
Infrared optical windows
Katalognr. 38428.KT
Infrared optical windows
Infrared optical windows
Crystal optic disc, polished both sides, Calcium fluoride, 13 mm, 2 mm
Preis
SFr. 341.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These optical crystal windows are ideal for infrared spectroscopy.
  • Disc or rectangular
  • Polished or unpolished
A polishing kit is available for those who wish to polish their windows.
Technische Daten
  • Fenstermaterial:
    Calcium fluoride
  • Bezeichnung:
    Crystal optic disc, polished both sides
  • Abmessungen:
    13 mm
  • Seq:
    46
  • Stärke:
    2 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 39798.KT
    Crystal polishing kit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’160.00