Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Infrared optical windows | Avantor

Infrared optical windows

Crystal optic disc, polished both sides, Potassium bromide, 32 mm, 3 mm
Infrared optical windows
Katalognr. 38426.KT
Infrared optical windows
Infrared optical windows

Crystal optic disc, polished both sides, Potassium bromide, 32 mm, 3 mm

Preis
SFr. 239.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These optical crystal windows are ideal for infrared spectroscopy.

  • Disc or rectangular
  • Polished or unpolished

A polishing kit is available for those who wish to polish their windows.

Technische Daten
  • Fenstermaterial:
    Potassium bromide
  • Bezeichnung:
    Crystal optic disc, polished both sides
  • Abmessungen:
    32 mm
  • Seq:
    60
  • Stärke:
    3 mm
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 39798.KT
    Crystal polishing kit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’160.00

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..