Infrared optical windows
Crystal optic disc, unpolished, Sodium chloride, 25 mm, 5 mm
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
These optical crystal windows are ideal for infrared spectroscopy.
- Disc or rectangular
- Polished or unpolished
A polishing kit is available for those who wish to polish their windows.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_ALFA038384 msds_ALFA038385 msds_ALFA038387 msds_ALFA038391 msds_ALFA038392
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Mehr
Technische Daten
- Fenstermaterial:Sodium chloride
- Bezeichnung:Crystal optic disc, unpolished
- Abmessungen:25 mm
- Seq:19
- Stärke:5 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis