AuftragsverfolgungKontakt
Hydroxylammoniumchlorid ≥96% ACS | Avantor
Hydroxylammoniumchlorid ≥96% ACS
Kunststoffflasche für Feststoffe, 100 g
Katalognr. 36416.22
Gesundheit
Ätzend
Reizend
Umfeld
Hydroxylammoniumchlorid ≥96% ACS
Katalognr. 36416.22
CAS Nummer:  5470-11-1
Hydroxylammoniumchlorid ≥96% ACS
Hydroxylammoniumchlorid ≥96% ACS
Kunststoffflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Nummer:  5470-11-1
Preis
91.90 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 96+% CAS No.: 5470-11-1 Molecular Formula: H3NO.HCl Formula Weight: 69.49 Physical Form: Solid Density: 1.67 Appearance: White Odour: Acidic pH: 3.6 Melting Point: 152° dec. Solubility: Soluble in water, alcohol, methanol, glycerol Beilstein Reference: 3539763 Merck Reference: 14,4828 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00051089
A monoamine oxidase inhibitor; inhibits platelet aggregation
Synonyme:  Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
  • CAS Nummer:5470-11-1
  • Formel:NH₂OH·HCl
  • MDL-Nummer:MFCD00051089
  • Molekulargewicht:69.49 g/mol
  • Merck-Index:14,4828
  • Siedepunkt:306 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:152 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,67
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:226-798-2
  • UN:2923
  • ADR:8,III
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g
  • Cat. No.:
    36416.22
Technische Daten