AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Ascorbinsäure 99+% ACS | Avantor
L(+)-Ascorbinsäure 99+% ACS
Glass bottle for solids, 500 g
L(+)-Ascorbinsäure 99+% ACS
Katalognr. 36237.36
CAS Nummer:  50-81-7
L(+)-Ascorbinsäure 99+% ACS
L(+)-Ascorbinsäure 99+% ACS
Glass bottle for solids, 500 g
CAS Nummer:  50-81-7
Preis
SFr. 312.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Physical Form: Powder Density: 1.65 Melting Point: ca 191° dec. Beilstein Reference: 84272 Merck Reference: 14,830 MDL No.: MFCD00064328
Synonyme:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS Nummer:50-81-7
  • Formel:C₆H₈O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00064328
  • Molekulargewicht:176.13 g/mol
  • Merck-Index:14,830
  • Siedepunkt:553 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 191 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 191 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,65
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-066-2
  • ERREICHEN:exempt
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g