AuftragsverfolgungKontakt
Natriumborhydrid ≥97% | Avantor
Natriumborhydrid ≥97%
Kunststoffflasche für Feststoffe, 500 g
  35788.36
Natriumborhydrid ≥97%
  35788.36
 :  16940-66-2
Natriumborhydrid ≥97%
Natriumborhydrid ≥97%
Kunststoffflasche für Feststoffe, 500 g
 :  16940-66-2
SFr. 454.00
1 * 500 g
Purity: 97+% CAS No.: 16940-66-2 Molecular Formula: NaBH4 Formula Weight: 37.83 Physical Form: -10+40 Mesh Granules Density: 1.074 Appearance: White Odour: Weak Melting Point: 400° dec. Solubility: Soluble in water, ammonia and amines. Insoluble in ether Merck Reference: 14,8592 UN No.: 1426 MDL No.: MFCD00003518
As a reducing agent for organic, inorganic and organometallic compounds, as a bleaching agent, in the recycling of gold and platinum metals, in organic synthesis, nonaqueous reducing agent for aldehydes, ketones, and schiff bases
 :  Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
  •  :16940-66-2
  •  :NaBH₄
  •  :MFCD00003518
  •  :37.83 g/mol
  •  :14,8592
  •  :400 °C (Zersetzung)
  •  :1,074
  •  :69 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :241-004-4
  •  :1426
  •  :4.3,I
Dokumente
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g