AuftragsverfolgungKontakt
Natriumborhydrid ≥97%
Natriumborhydrid ≥97%
Kunststoffflasche für Feststoffe, 100 g
Katalognr. 35788.22
Entzündlich
Giftig
Ätzend
Natriumborhydrid ≥97%
Katalognr. 35788.22
CAS Nummer:  16940-66-2
Natriumborhydrid ≥97%
Natriumborhydrid ≥97%
Kunststoffflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Nummer:  16940-66-2
Preis
SFr. 150.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 97+% CAS No.: 16940-66-2 Molecular Formula: NaBH4 Formula Weight: 37.83 Physical Form: -10+40 Mesh Granules Density: 1.074 Appearance: White Odour: Weak Melting Point: 400° dec. Solubility: Soluble in water, ammonia and amines. Insoluble in ether Merck Reference: 14,8592 UN No.: 1426 MDL No.: MFCD00003518
As a reducing agent for organic, inorganic and organometallic compounds, as a bleaching agent, in the recycling of gold and platinum metals, in organic synthesis, nonaqueous reducing agent for aldehydes, ketones, and schiff bases
Synonyme:  Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
  • CAS Nummer:16940-66-2
  • Formel:NaBH₄
  • MDL-Nummer:MFCD00003518
  • Molekulargewicht:37.83 g/mol
  • Merck-Index:14,8592
  • Schmelzender Platingehalt:400 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,074
  • Blitz Pt:69 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:241-004-4
  • UN:1426
  • ADR:4.3,I
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g
Technische Daten