AuftragsverfolgungKontakt
Cyclohexanon 99+% ACS | Avantor
Cyclohexanon 99+% ACS
4x1 L, 4
Katalognr. 33309.M1
Entzündlich
Reizend
Cyclohexanon 99+% ACS
Katalognr. 33309.M1
CAS Nummer:  108-94-1
Cyclohexanon 99+% ACS
Cyclohexanon 99+% ACS
4x1 L, 4
CAS Nummer:  108-94-1
Preis
SFr. 540.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 108-94-1 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 47°(116°F) Physical Form: Liquid Density: 0.9478 Refractive Index: 1.4507 Melting Point: -26° Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 385735 Merck Reference: 14,2726 UN No.: 1915 MDL No.: MFCD00001625
Synonyme:  Pimelic Ketone
  • CAS Nummer:108-94-1
  • Formel:C₆H₁₀(=O)
  • MDL-Nummer:MFCD00001625
  • Molekulargewicht:98.14 g/mol
  • Merck-Index:14,2726
  • Siedepunkt:154…156 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–26 °C
  • Dichte:0,9478
  • Blitz Pt:47 °C (116 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-631-1
  • UN:1915
  • ADR:3,III
  • ERREICHEN:01-2119453616-35
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    4
  • Pk Info:
    4x1 L
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.