AuftragsverfolgungKontakt
Cyclohexanon 99+% ACS
Glasflasche, 500 mL
Katalognr. 33309.AP
Entzündlich
Reizend
Cyclohexanon 99+% ACS
Katalognr. 33309.AP
CAS Nummer:  108-94-1
Cyclohexanon 99+% ACS
Cyclohexanon 99+% ACS
Glasflasche, 500 mL
CAS Nummer:  108-94-1
Preis
SFr. 86.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 108-94-1 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 47°(116°F) Physical Form: Liquid Density: 0.9478 Refractive Index: 1.4507 Melting Point: -26° Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 385735 Merck Reference: 14,2726 UN No.: 1915 MDL No.: MFCD00001625
Synonyme:  Pimelic Ketone
  • CAS Nummer:108-94-1
  • Formel:C₆H₁₀(=O)
  • MDL-Nummer:MFCD00001625
  • Molekulargewicht:98.14 g/mol
  • Merck-Index:14,2726
  • Siedepunkt:154…156 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–26 °C
  • Dichte:0,9478
  • Blitz Pt:47 °C (116 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-631-1
  • UN:1915
  • ADR:3,III
  • ERREICHEN:01-2119453616-35
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL
Technische Daten