Essigsäure (Eisessig) ≥99%
Glasflasche, 1 L
Purity: 99+% CAS No.: 64-19-7 Molecular Formula: CH3CO2H Formula Weight: 60.05 Flash Point: 40°(104°F) Physical Form: Liquid Density: 1.049 Refractive Index: 1.3721 Odour: Pungent pH: 2,5 Melting Point: 16.6° Boiling Point: 118.1° Merck Reference: 14,55 UN No.: 2789 MDL No.: MFCD00036152
: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
- :64-19-7
- :H₃CCOOH
- :MFCD00036152
- :60.05 g/mol
- :14,55
- :118,1 °C
- :16,6 °C
- :1,049
- :40 °C (104 °F)
- :Raumtemperatur
- :200-580-7
- :2789
- :8,II
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..