AuftragsverfolgungKontakt
Essigsäure (Eisessig) ≥99%
Glasflasche, 250 mL
  33252.AK
Essigsäure (Eisessig) ≥99%
  33252.AK
 :  64-19-7
Essigsäure (Eisessig) ≥99%
Essigsäure (Eisessig) ≥99%
Glasflasche, 250 mL
 :  64-19-7
SFr. 79.50
1 * 250 mL
Purity: 99+% CAS No.: 64-19-7 Molecular Formula: CH3CO2H Formula Weight: 60.05 Flash Point: 40°(104°F) Physical Form: Liquid Density: 1.049 Refractive Index: 1.3721 Odour: Pungent pH: 2,5 Melting Point: 16.6° Boiling Point: 118.1° Merck Reference: 14,55 UN No.: 2789 MDL No.: MFCD00036152
 :  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  •  :64-19-7
  •  :H₃CCOOH
  •  :MFCD00036152
  •  :60.05 g/mol
  •  :14,55
  •  :118,1 °C
  •  :16,6 °C
  •  :1,049
  •  :40 °C (104 °F)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-580-7
  •  :2789
  •  :8,II
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    250 mL