AuftragsverfolgungKontakt
Ceramic plates, rectangular or square, AL23 | Avantor
Ceramic plates, rectangular or square, AL23
4 mm, 25 mm, 50 mm
Katalognr. 33155.KF
Ceramic plates, rectangular or square, AL23
Katalognr. 33155.KF
Ceramic plates, rectangular or square, AL23
4 mm, 25 mm, 50 mm
Preis
SFr. 127.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Dokumente
Technische Daten
  • Breite:
    25 mm
  • Länge:
    50 mm
  • Seq:
    01
  • Stärke:
    4 mm