AuftragsverfolgungKontakt
Methylcyclohexan ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. 31861.22
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umfeld
Methylcyclohexan ≥99%
Katalognr. 31861.22
CAS Nummer:  108-87-2
Methylcyclohexan ≥99%
Methylcyclohexan ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  108-87-2
Preis
116.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 108-87-2 Molecular Formula: C7H14 Formula Weight: 98.19 Flash Point: -4°(-25°F) Physical Form: Liquid Density: 0.771 Refractive Index: 1.4230 Appearance: Colourless Melting Point: -126° Boiling Point: 101° Beilstein Reference: 505972 Merck Reference: 14,6047 UN No.: 2296 MDL No.: MFCD00001497
  • CAS Nummer:108-87-2
  • Formel:C₆H₁₁CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00001497
  • Molekulargewicht:98.19 g/mol
  • Merck-Index:14,6047
  • Siedepunkt:101 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–126 °C
  • Dichte:0,771
  • Blitz Pt:–4 °C (–25 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-624-3
  • UN:2296
  • ADR:3,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g