AuftragsverfolgungKontakt
Benzaldehyd ≥98% | Avantor
Benzaldehyd ≥98%
3 kg
Benzaldehyd ≥98%
Katalognr. 30749.A5
CAS Nummer:  100-52-7
Benzaldehyd ≥98%
Benzaldehyd ≥98%
3 kg
CAS Nummer:  100-52-7
Preis
164.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 kg
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 100-52-7 Molecular Formula: C7H6O Formula Weight: 106.12 Flash Point: 62°(143°F) Physical Form: Liquid Density: 1.047 Refractive Index: 1.5450 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless Odour: Almond-like Melting Point: -26° Boiling Point: 178-179° Beilstein Reference: 471223 Merck Reference: 14,1058 UN No.: 1990 MDL No.: MFCD00003299
  • CAS Nummer:100-52-7
  • Formel:C₆H₅CHO
  • MDL-Nummer:MFCD00003299
  • Molekulargewicht:106.12 g/mol
  • Merck-Index:14,1058
  • Siedepunkt:178…179 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–26 °C
  • Dichte:1,047
  • Blitz Pt:62 °C (143 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-860-4
  • UN:1990
  • ADR:9,III
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    3 kg