Anthron ACS
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 90-44-8 Molecular Formula: C14H10O Formula Weight: 194.23 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 155-158° Beilstein Reference: 1910173 Merck Reference: 14,691 MDL No.: MFCD00001187
Used for determination of carbohydrates
Synonyme: Anthracen-9(10H)-one
- CAS Nummer:90-44-8
- Formel:C₁₄H₁₀O
- MDL-Nummer:MFCD00001187
- Molekulargewicht:194.23 g/mol
- Merck-Index:14,691
- Schmelzender Platingehalt:155…158 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:201-994-0
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g