AuftragsverfolgungKontakt
Cyclohexan 99+% ACS
Cyclohexan 99+% ACS
Glass bottle, 1 L
Codice catalogo 22864.K2
Infiammabile
Salute
Irritante
Ambiente
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Cyclohexan 99+% ACS
Codice catalogo 22864.K2
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  110-82-7
Cyclohexan 99+% ACS
Cyclohexan 99+% ACS
Glass bottle, 1 L
Numero CAS:  110-82-7
Price
SFr. 128.00
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 110-82-7 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -18°(-1°F) Physical Form: Liquid Density: 0.779 Refractive Index: 1.4260 Odour: Pungent Melting Point: 6.5° Boiling Point: 80-81° Beilstein Reference: 1900225 Merck Reference: 14,2723 UN No.: 1145 MDL No.: MFCD00003814
Sinonimi:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • Numero CAS:110-82-7
  • Formula:C₆H₁₂
  • Numero MDL:MFCD00003814
  • Molecular Weight:84.16 g/mol
  • IndexMerck:14,2723
  • Punto di ebollizione:80…81 °C
  • Punto di fusione:6,5 °C
  • Densità:0,779
  • Punto di infiammabilità:–18 °C (–1 °F)
  • temperatura di conservazione:Raumtemperatur
  • EINECS:203-806-2
  • UN:1145
  • ADR:3,II
Specifiche
Specifiche
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    1 L
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.