AuftragsverfolgungKontakt
Silber(II)oxid ≥98% | Avantor
Silber(II)oxid ≥98%
5 g
Katalognr. 22695.06
Oxidierend
Ätzend
Silber(II)oxid ≥98%
Katalognr. 22695.06
CAS Nummer:  1301-96-8
Silber(II)oxid ≥98%
Silber(II)oxid ≥98%
5 g
CAS Nummer:  1301-96-8
Preis
108.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 1301-96-8 Molecular Formula: AgO Formula Weight: 123.87 Physical Form: Powder Density: 7.44 Appearance: Grey to black Odour: Odourless Melting Point: 100° dec. Solubility: Insoluble in water. Soluble in alkalies, ammonium hydroxide with decomposition and N2 formation Merck Reference: 14,8522 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00044285
Manufacturing of silver oxide-zinc alkali batteries
  • CAS Nummer:1301-96-8
  • Formel:AgO
  • MDL-Nummer:MFCD00044285
  • Molekulargewicht:123.87 g/mol
  • Merck-Index:14,8522
  • Schmelzender Platingehalt:>100 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:>100 °C (Zersetzung)
  • Dichte:7,44
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-098-2
  • UN:3085
  • ADR:5.1,II
  •  :Density: 7,44 g/cm³ (20 °C)
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    5 g