AuftragsverfolgungKontakt
Trichloressigsäure ≥99% ACS
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Katalognr. 22156.30
Ätzend
Gesundheit
Umfeld
Trichloressigsäure ≥99% ACS
Katalognr. 22156.30
CAS Nummer:  76-03-9
Trichloressigsäure ≥99% ACS
Trichloressigsäure ≥99% ACS
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
CAS Nummer:  76-03-9
Preis
199.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 76-03-9 Molecular Formula: CCl3CO2H Formula Weight: 163.39 Physical Form: Crystalline Density: 1.629 pH: 1 Melting Point: 54-58° Boiling Point: 196° Beilstein Reference: 970119 Merck Reference: 14,9627 UN No.: 1839 MDL No.: MFCD00004177
Protein precipitation reagent
Synonyme:  TCA
  • CAS Nummer:76-03-9
  • Formel:Cl₃CCOOH
  • MDL-Nummer:MFCD00004177
  • Molekulargewicht:163.39 g/mol
  • Merck-Index:14,9627
  • Siedepunkt:196 °C
  • Schmelzender Platingehalt:54…58 °C
  • Dichte:1,629
  • Blitz Pt:113 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-927-2
  • UN:1839
  • ADR:8,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g