Zinc ferrite
100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 12063-19-3 Molecular Formula: ZnFe2O4 Formula Weight: 241.06 Physical Form: Fine Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049621
- CAS Nummer:12063-19-3
- Formel:Fe₂H₂O₄Zn
- MDL-Nummer:MFCD00049621
- Molekulargewicht:243.082 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:235-052-5
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- VE:100 g



