AuftragsverfolgungKontakt
Zinc ferrite
Zinc ferrite
25 g
  19407.14
Zinc ferrite
  19407.14
 :  12063-19-3
Zinc ferrite
Zinc ferrite
25 g
 :  12063-19-3
SFr. 204.00
1 * 25 g
CAS No.: 12063-19-3 Molecular Formula: ZnFe2O4 Formula Weight: 241.06 Physical Form: Fine Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049621
  •  :12063-19-3
  •  :Fe₂H₂O₄Zn
  •  :MFCD00049621
  •  :243.082 g/mol
  •  :Raumtemperatur
  •  :235-052-5
  • VE:
    25 g