AuftragsverfolgungKontakt
n-Pentan ≥98%
n-Pentan ≥98%
Glasflasche, 250 mL
Katalognr. 17381.AK
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umfeld
n-Pentan ≥98%
Katalognr. 17381.AK
CAS Nummer:  109-66-0
n-Pentan ≥98%
n-Pentan ≥98%
Glasflasche, 250 mL
CAS Nummer:  109-66-0
Preis
SFr. 57.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 109-66-0 Molecular Formula: C5H12 Formula Weight: 72.15 Flash Point: -49°(-57°F) Physical Form: Liquid Density: 0.626 Refractive Index: 1.3580 Appearance: Colourless Odour: Nearly Odourless Melting Point: -130° Boiling Point: 36° Merck Reference: 14,7116 UN No.: 1265 MDL No.: MFCD00009498
Synonyme:  Pentane
  • CAS Nummer:109-66-0
  • Formel:H₃C(CH₂)₃CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009498
  • Molekulargewicht:72.15 g/mol
  • Merck-Index:14,7116
  • Siedepunkt:36 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–130 °C
  • Dichte:0,626
  • Blitz Pt:–49 °C (–57 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-692-4
  • UN:1265
  • ADR:3,II
  • ERREICHEN:01-2119459286-30
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    250 mL